Läs mer
3-(fenylamino)propyltrimetoxisilan, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11353796
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11353796 100 g 100g
11343796 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11353796 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L16850.22
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 3068-76-6 | C12H21NO3Si | 255.389 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3068-76-6
Molekylformel C12H21NO3Si
Molekylvikt (g/mol) 255.389
MDL-nummer MFCD00053673
InChI-nyckel KBJFYLLAMSZSOG-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-3-trimethoxysilyl propyl aniline, trimethoxy 3-phenylamino propyl silane, n-phenylaminopropyltrimethoxysilane, unii-7au1h1fv6a, benzenamine, n-3-trimethoxysilyl propyl, n-phenyl-3-aminopropyltrimethoxysilane, 7au1h1fv6a, n-3-trimethoxysilylpropyl aniline, 3-phenylamino propyltrimethoxysilane
PubChem CID 76476
IUPAC-namn N-(3-trimetoxisilylpropyl)anilin
LEDER CO[Si](CCCNC1=CC=CC=C1)(OC)OC
Specifikationer
Kokpunkt 310°C
Kemiskt namn eller material 3-(Phenylamino)propyltrimethoxysilane
Kvantitet 100 g
Linjär formel C6H5NH(CH2)3Si(OCH3)3
UN-nummer UN3267
Beilstein 8620045
Flampunkt 165°C (329°F)
Formel vikt 255.39
Procent renhet 96%
Odör Weak
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.