missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
3-phenylbutan-2-amine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-phenylbutan-2-amine |
| CAS | 21906-17-2 |
| Molekylformel | C10H15N |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H15N/c1-8(9(2)11)10-6-4-3-5-7-10/h3-9H,11H2,1-2H3 |
| LEDER | CC(C1=CC=CC=C1)C(C)N |
| IUPAC-namn | 3-phenylbutan-2-amine |
| Molekylvikt (g/mol) | 149.23 |
| Formel vikt | 149.1204 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?