Läs mer
3-Fenylcinnolin-4-karboxylsyra, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10282932
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10282932 1 g 1g
10798815 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10282932 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer KM09072DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-09-2026
Kemiska identifierare
CAS 10604-21-4
Molekylformel C15H10N2O2
Molekylvikt (g/mol) 250.257
MDL-nummer MFCD00219795
InChI-nyckel UGJHDXUWDLKCDG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-cinnolinecarboxylicacid, 3-phenyl, maybridge1_004872, 3-phenyl-cinnoline-4-carboxylic acid
PubChem CID 5709072
IUPAC-namn 3-fenylcinnolin-4-karboxylsyra
LEDER C1=CC=C(C=C1)C2=C(C3=CC=CC=C3N=N2)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Phenylcinnoline-4-carboxylic acid
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 250.26
Procent renhet 97%