Läs mer
3-Phenylcyclohexanone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Phenylcyclohexanone |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H14O/c13-12-8-4-7-11(9-12)10-5-2-1-3-6-10/h1-3,5-6,11H,4,7-9H2 |
| Formel vikt | 174.1045 |