Läs mer
3-Phenylfuran-2,5-dione, 97%, BLD Pharm™
Produktkod. 30983557
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
10 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
25g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30983557 10 g -
30973060 25 g 25g
30971975 1 g -
30969197 100 g -
30981060 5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 30983557 Leverantör BLD Pharm Leverantörsnummer BD1255710g
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
Specifications
Kemiskt namn eller material 3-Phenylfuran-2,5-dione
CAS 36122-35-7
Molekylformel C10H6O3
MDL-nummer MFCD00015472
Kvantitet 10 g
LEDER O=C(C(C1=CC=CC=C1)=C2)OC2=O
Molekylvikt (g/mol) 174.15
Procent renhet 97%