Läs mer
3-Phenylglutaric Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Phenylglutaric Acid |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H12O4/c12-10(13)6-9(7-11(14)15)8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7H2,(H,12,13)(H,14,15) |
| Formel vikt | 208.0736 |