Läs mer
3-fenylisonikotinsyra, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Phenylisonicotinic Acid |
| CAS | 104096-15-3 |
| Molekylformel | C12H9NO2 |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H9NO2/c14-12(15)10-6-7-13-8-11(10)9-4-2-1-3-5-9/h1-8H,(H,14,15) |
| LEDER | C1=CC=C(C=C1)C2=CN=CC=C2C(=O)O |
| IUPAC-namn | 3-fenylpyridin-4-karboxylsyra |
| Molekylvikt (g/mol) | 199.2 |
| Formel vikt | 199.0633 |