Läs mer
(3-Fenylisoxazol-5-yl)metylamin, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10794277
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10794277 5 g Bärnstensfärgad glasflaska 5g
10737685 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10452074 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10794277 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC64513DE
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 13-01-2027
Kemiska identifierare
CAS 54408-35-4
Molekylformel C10H10N2O
Molekylvikt (g/mol) 174.203
InChI-nyckel AQZLTCXQTOKUAA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-phenylisoxazol-5-yl methanamine, 3-phenyl-5-isoxazolyl methanamine, 3-phenyl-1,2-oxazol-5-yl methanamine, 3-phenylisoxazol-5-yl methylamine, 1-3-phenyl-1,2-oxazol-5-yl methanamine, 5-aminomethyl-3-phenylisoxazole, 1-3-phenylisoxazol-5-yl methanamine, 3-phenyl-5-isoxazolyl methanamine hydrochloride, phenylisoxazolylmethanamine, 3-phenylisoxazol-5-ylmethylamine
PubChem CID 2764165
IUPAC-namn (3-fenyl-l,2-oxazol-5-yl)metanamin
LEDER C1=CC=C(C=C1)C2=NOC(=C2)CN
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (3-phenylisoxazol-5-yl)methylamine
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 5 g
Formel vikt 174.2
Procent renhet 95%