Läs mer
3-Fenylisoxazol-5-karboxylsyra, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10706725
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10706725 5 g Bärnstensfärgad glasflaska 5g
10396704 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10706725 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC64501DE
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 14442-12-7
Molekylformel C10H7NO3
Molekylvikt (g/mol) 189.17
MDL-nummer MFCD01936010
InChI-nyckel YGTFDJRCCBKLDM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-phenylisoxazole-5-carboxylic acid, 3-phenyl-5-isoxazolecarboxylic acid, 5-isoxazolecarboxylic acid, 3-phenyl, 3-phenyl-isoxazole-5-carboxylic acid, phenylisoxazolecarboxylicacid, 5-carboxy-3-phenylisoxazole, 3-phenylisoxazole-5-carboxylic, 3-phenyl-5-isoxazolecarboxylicacid, 3-phenylisoxazole-5-carboxylicacid, 3-phenyl-5-isoxazole carboxylic acid
PubChem CID 737474
IUPAC-namn 3-fenyl-1,2-oxazol-5-karboxylsyra
LEDER C1=CC=C(C=C1)C2=NOC(=C2)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Phenylisoxazole-5-carboxylic acid
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 5 g
Formel vikt 189.17
Procent renhet 97%