Läs mer
3-(fenylmetyl)-2-[(1E)-2-(3-pyridinyl)etenyl]-4(3H)-kinazolinon, TRC
Produktkod. 30419952
Change view
Kvantitet:
5 mg
Produktkod. Kvantitet
30419952 5 mg
1 options
Produktkod. 30419952 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP3354955MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-(Phenylmethyl)-2-[(1E)-2-(3-pyridinyl)ethenyl]-4(3H)-quinazolinone
CAS 1290541-46-6
Molekylformel C12 H17 N3 O6
Kvantitet 5 mg
Synonym BO 2
InChI formel InChI=1S/C12H17N3O6/c1-2-20-11(18)6-4-15(12(19)14-10(6)13)9-3-7(17)8(5-16)21-9/h4,7-9,16-17H,2-3,5H2,1H3,(H2,13,14,19)/t7-,8+,9+/m0/s1
LEDER CCOC(=O)C1=CN([C@H]2C[C@H](O)[C@@H](CO)O2)C(=O)N=C1N
IUPAC-namn etyl 4-amino-1-[(2R,4S,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxymetyl)oxolan-2-yl]-2-oxopyrimidin-5-karboxylat
Molekylvikt (g/mol) 299.28
Formel vikt 299.112