Läs mer
3-[(fenylmetyl)amino]-1,5-pentanediol, TRC
Produktkod. 30419950
Change view
Kvantitet:
500 mg
Produktkod. Kvantitet
30419950 500 mg
1 options
Produktkod. 30419950 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP327170500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-[(Phenylmethyl)amino]-1,5-pentanediol
CAS 1034082-96-6
Molekylformel C12H19NO2
Kvantitet 500 mg
InChI formel InChI=1S/C12H19NO2/c14-8-6-12(7-9-15)13-10-11-4-2-1-3-5-11/h1-5,12-15H,6-10H2
LEDER OCCC(CCO)NCc1ccccc1
IUPAC-namn 3-(benzylamino)pentan-1,5-diol
Molekylvikt (g/mol) 209.28
Formel vikt 209.1416