Läs mer
3-Phenylpropan-1-ol, Mikromol™
Beskrivning
3-Phenylpropan-1-ol
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Phenylpropan-1-ol |
| CAS | 122-97-4 |
| Analyt- eller komponentnamn | 3-Phenylpropan-1-ol |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C9 H12 O |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Alverine Citrate Imp. B (EP), Alverine Imp. B (EP), 3-Phenylpropan-1-ol, Alverine Citrate Impurity B, Alverine Impurity B |
| InChI formel | InChI=1S/C9H12O/c10-8-4-7-9-5-2-1-3-6-9/h1-3,5-6,10H,4,7-8H2 |
| LEDER | OCCCc1ccccc1 |
| IUPAC-namn | 3-phenylpropan-1-ol |
| Visa mer |