missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
3-Phenylpropiolamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Phenylpropiolamide |
| CAS | 7223-30-5 |
| Molekylformel | C9H7NO |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H7NO/c10-9(11)7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,(H2,10,11) |
| LEDER | NC(=O)C#Cc1ccccc1 |
| IUPAC-namn | 3-phenylprop-2-ynamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 145.16 |
| Formel vikt | 145.0528 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?