Läs mer
3-Fenylpropionaldehyd, 94,9 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 11403562 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11403562 25 g 25g
11413562 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11403562 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215619625
Kemiska identifierare
CAS 104-53-0
Molekylformel C9H10O
Molekylvikt (g/mol) 134.178
InChI-nyckel YGCZTXZTJXYWCO-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzenepropanal, 3-phenylpropionaldehyde, hydrocinnamaldehyde, hydrocinnamic aldehyde, dihydrocinnamaldehyde, benzylacetaldehyde, 3-phenyl-1-propanal, 3-phenylpropylaldehyde, 3-phenylpropyl aldehyde, propanal, phenyl
PubChem CID 7707
IUPAC-namn 3-fenylpropanal
LEDER C1=CC=C(C=C1)CCC=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Phenylpropionaldehyde
Färg Färglös
Densitet 1.01g/mL
Analysprocentintervall 95%
Kvantitet 25 g
Formel vikt 134.2
Procent renhet 0.949
Fysisk form Vätska