Läs mer
3-fenylpropiondehyd, 95 %
Produktkod. 11484173
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
1000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11484173 250 g 250g
11474173 50 g 50g
11464173 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11484173 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A10367.30
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 104-53-0 | C9H10O | 134,178 g/mol
3-Fenylpropionaldehyd används som smakämne. Det används också vid framställning av kanelmaldehyd, 2-klorhydrocinnamaldehyd genom alfa-klorering och blandning av homopropargylalkoholer. Det fungerar som en prekursor för syntesen av blandning av syn- och anti-beta-hydroxyallylsilaner genom hydroborering av allenylsilan. Det är också involverat i den katalytiska asymmetriska cyanosilyleringen för att framställa (2S)-2-hydroxi-4-fenylbutannitril. Vidare genomgår den Henry-reaktion för att bilda nitroaldoler genom att reagera med nitrometan.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
3-Phenylpropionaldehyd används som smakämne. Det används också vid framställning av kanelmaldehyd, 2-klorhydrocinnamaldehyd genom alfa-klorering och blandning av homopropargylalkoholer. Det fungerar som en prekursor för syntesen av blandning av syn- och anti-beta-hydroxyallylsilaner genom hydroborering av allenylsilan. Det är också involverat i den katalytiska asymmetriska cyanosilyleringen för att framställa (2S)-2-hydroxi-4-fenylbutannitril. Vidare genomgår den Henry-reaktion för att bilda nitroaldoler genom att reagera med nitrometan.
Löslighet
Blandbar med kloroform, diklormetan, etylacetat, alkohol och eter. Oblandbar med vatten.
Noter
Inkompatibel med starka oxidationsmedel och starka baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 104-53-0
Molekylformel C9H10O
Molekylvikt (g/mol) 134.178
MDL-nummer MFCD00007021
InChI-nyckel YGCZTXZTJXYWCO-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzenepropanal, 3-phenylpropionaldehyde, hydrocinnamaldehyde, hydrocinnamic aldehyde, dihydrocinnamaldehyde, benzylacetaldehyde, 3-phenyl-1-propanal, 3-phenylpropylaldehyde, 3-phenylpropyl aldehyde, propanal, phenyl
PubChem CID 7707
IUPAC-namn 3-fenylpropanal
LEDER C1=CC=C(C=C1)CCC=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Phenylpropionaldehyde
Smältpunkt -42 °C
Densitet 1.017
Kokpunkt 222 °C till 223 °C
Flampunkt 95 °C (203 °F)
Linjär formel C6H5(CH2)2CHO
Brytningsindex 1.523
Kvantitet 250 g
Beilstein 1071910
Känslighet Luftkänslig
Löslighetsinformation Blandbar med kloroform, diklormetan, etylacetat, alkohol och eter. Oblandbar med vatten.
Formel vikt 134.18
Procent renhet 95%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.