Läs mer
3-Phenylpropionaldehyde, Sigma-Aldrich™
Produktkod. 15809150
Change view
Kvantitet:
100 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15809150 100 mL 100ml
1 options
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications
Produktkod. 15809150 Leverantör Sigma Aldrich Leverantörsnummer 8045420100
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-11-2026
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
CAS 104-53-0
Smältpunkt -42°C
Densitet 1.01 g/cm3 at 20°C
Kokpunkt 222°C
MDL-nummer MFCD00007021
Kvantitet 100 mL
Synonym 3-Phenylpropionaldehyde, Hydrocinnamaldehyde, 3-Phenylpropanal, 3-Phenylpropionaldehyde
Molekylvikt (g/mol) 134.18