Läs mer
3-fenylpropionsyra, 99 %
Produktkod. 11452717
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11452717 100 g 100g
11462717 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11452717 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14908.22
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 501-52-0 | C9H10O2 | 150,177 g/mol
Kanelvätesyra är en hämmare av karboxipeptidas. Kanelvätesyra användes vid syntesen av tre medelkedjiga acyl-koenzym A?s, dvs. 3-fenylpropionyl-CoA från blandade anhydrider av fettsyror.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Hydrokanelsyra är en hämmare av karboxipeptidas. Kanelvätesyra användes i syntesen av tre medelkedjiga acyl-koenzym A, ′dvs. 3-fenylpropionyl-CoA från blandade anhydrider av fettsyror.
Löslighet Lösligt
i vatten
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 501-52-0
Molekylformel C9H10O2
Molekylvikt (g/mol) 150.177
MDL-nummer MFCD00002771
InChI-nyckel XMIIGOLPHOKFCH-UHFFFAOYSA-N
Synonym hydrocinnamic acid, 3-phenylpropionic acid, benzylacetic acid, benzenepropanoic acid, dihydrocinnamic acid, benzenepropionic acid, phenylpropanoic acid, 3-phenyl-propionic acid, phenylpropanoate, beta-phenylpropionic acid
PubChem CID 107
ChEBI CHEBI:28631
IUPAC-namn 3-fenylpropansyra
LEDER C1=CC=C(C=C1)CCC(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Phenylpropionic acid
Smältpunkt 47°C to 50°C
Densitet 1.071
Kokpunkt 280°C
Flampunkt >110°C (230°F)
Kvantitet 100 g
Beilstein 907515
Merck Index 14,4784
Löslighetsinformation Soluble in water
Formel vikt 150.18
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.