Läs mer
3-Fenylpropionitril, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11312536
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11312536 10 g 10g
11322536 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11312536 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L06483.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 645-59-0 | C9H9N | 131.178 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 645-59-0
Molekylformel C9H9N
Molekylvikt (g/mol) 131.178
MDL-nummer MFCD00001961
InChI-nyckel ACRWYXSKEHUQDB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-phenylpropionitrile, benzenepropanenitrile, hydrocinnamonitrile, 2-phenylethyl cyanide, benzenepropionitrile, 2-cyanoethyl benzene, 3-phenylpropiononitrile, phenylpropionitrile, phenethyl cyanide, hydrocinnamique nitrile
PubChem CID 12581
ChEBI CHEBI:85426
IUPAC-namn 3-fenylpropannitril
LEDER C1=CC=C(C=C1)CCC#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Phenylpropionitrile
Smältpunkt -2°C
Densitet 1.008
Kokpunkt 261°C
Flampunkt >110°C (230°F)
Brytningsindex 1.521
Kvantitet 10 g
UN-nummer UN3276
Beilstein 636348
Formel vikt 131.18
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.