Läs mer
3-fenylpropionylklorid, 98 %
Produktkod. 11449842
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11449842 10 g 10g
11459842 50 g 50g
11469842 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11449842 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A10860.09
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 645-45-4 | C9H9ClO | 168,62 g/mol
3-fenylpropionat (dihydrocinnamoyl)-estern har använts som en skyddsgrupp vid nukleosidsyntes. Används vid syntes av 1-Fenyl-3-metyl-4-acyl-5-pyrazoloner. N-(3-fenyl-n-propyl)-l-fenyl-2-aminopropan framställdes genom acylering av den lämpliga aminen med 3-fenylpropionylklorid följt av reduktion av den resulterande amiden med antingen LiAlH4. För framställning av fenylacetyl- (PA)- och 3-fenylpropionyl- (PP)-derivaten kopplades motsvarande aminosyror på vanligt sätt med fenylacetylklorid eller 3-fenylpropionylklorid i närvaro av antingen NaOH(PA-LD- och DL-Pgly. diazoketon. Allyloxiharts 12 acylerades med 3-fenylpropionylklorid och behandlades med 50 % TFA under 1 timme följt av behandling med Pd(PPh3)4/PPh3 i lösning för att ge den önskade hydroxamsyran.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
3-fenylpropionat (dihydrocinnamoyl) ester har använts som en skyddsgrupp i nukleosidsyntes. Används vid syntes av 1-Fenyl-3-metyl-4-acyl-5-pyrazoloner. N-(3-fenyl-n-propyl)-l-fenyl-2-aminopropan framställdes genom acylering av den lämpliga aminen med 3-fenylpropionylklorid följt av reduktion av den resulterande amiden med antingen LiAlH4. För framställning av fenylacetyl- (PA)- och 3-fenylpropionyl- (PP)-derivaten kopplades motsvarande aminosyror på vanligt sätt med fenylacetylklorid eller 3-fenylpropionylklorid i närvaro av antingen NaOH(PA-LD- och DL-Pgly. diazoketon. Allyloxiharts 12 acylerades med 3-fenylpropionylklorid och behandlades med 50 % TFA under 1 timme följt av behandling med Pd(PPh3)4/PPh3 i lösning för att ge den önskade hydroxamsyran.
Anteckningar
Fuktkänslig. Förvara på sval plats. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel, aminer, alkoholer, aktiva metaller, baser, vatten, fukt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 645-45-4
Molekylformel C9H9ClO
Molekylvikt (g/mol) 168.62
MDL-nummer MFCD00000748
InChI-nyckel MFEILWXBDBCWKF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-phenylpropionyl chloride, hydrocinnamoyl chloride, benzenepropanoyl chloride, dihydrocinnamoyl chloride, hydrocinnamyl chloride, propionyl chloride, 3-phenyl, hydrocinnamoylchloride, beta-phenylpropionyl chloride, 3-phenylpropionic acid chloride, beta-phenylpropanoyl chloride
PubChem CID 64801
IUPAC-namn 3-fenylpropanoylklorid
LEDER C1=CC=C(C=C1)CCC(=O)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Phenylpropionyl chloride
Smältpunkt -7 °C
Densitet 1.135
Kokpunkt 225 °C
Flampunkt 108 °C (226 °F)
Odör Stickande
Brytningsindex 1.5265
Kvantitet 10 g
UN-nummer UN3265
Beilstein 742586
Känslighet Känslig för fukt
Löslighetsinformation Löslig i vatten (reagerar) och eter.
Formel vikt 168.62
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.