Läs mer
3-fenylpropionyklorid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Phenylpropionyl Chloride |
| CAS | 645-45-4 |
| Molekylformel | C9H9ClO |
| Kvantitet | 25 g |
| Synonym | Benzenepropanoyl Chloride, Hydrocinnamoyl Chloride, 3-Phenylpropanoic Acid Chloride, 3-Phenylpropanoyl Chloride, 3-Phenylpropionic Acid Chloride, Dihydrocinnamoyl Chloride, Hydrocinnamyl Chloride, NSC 2854, β-Phenylpropanoyl Chloride, β-Phenylpropionyl Chloride |
| InChI formel | InChI=1S/C9H9ClO/c10-9(11)7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6-7H2 |
| LEDER | ClC(=O)CCc1ccccc1 |
| IUPAC-namn | 3-fenylpropanoylklorid |
| Molekylvikt (g/mol) | 168.62 |
| Formel vikt | 168.0342 |