Läs mer
3-fenylpropiofenon, 98 %
Produktkod. 11327266
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11327266 50 g 50g
11317266 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 11327266 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. L09173.18
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Add to basket
CAS: 1083-30-3 | C15H14O | 210,276 g/mol
3-Fenylpropiofenon används för att producera 2-brom-1,3-difenyl-propan-1-on.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar 3-Phenylpropiophenone används för att producera 2-brom-1,3
-difenyl-propan-1-on.
Löslighet
Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel. Förvara på sval plats. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1083-30-3
Molekylformel C15H14O
Molekylvikt (g/mol) 210.276
MDL-nummer MFCD00039563
InChI-nyckel QGGZBXOADPVUPN-UHFFFAOYSA-N
Synonym dihydrochalcone, 3-phenylpropiophenone, benzylacetophenone, hydrochalcone, 1,3-diphenyl-1-propanone, beta-phenylpropiophenone, hydrocinnamophenone, 1,3-diphenyl-1-oxopropane, phenethyl phenyl ketone, phenyl phenethyl ketone
PubChem CID 64802
ChEBI CHEBI:71231
IUPAC-namn 1,3-difenylpropan-1-on
LEDER C1=CC=C(C=C1)CCC(=O)C2=CC=CC=C2
Specifications
Kemiskt namn eller material 3-Phenylpropiophenone
Smältpunkt 68 °C till 73 °C
Kvantitet 50 g
Beilstein 1910661
Löslighetsinformation Olöslig i vatten.
Formel vikt 210.28
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.