Läs mer
(3-Phenylpropyl)carbamic Acid Ethyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (3-Phenylpropyl)carbamic Acid Ethyl Ester |
| CAS | 185910-72-9 |
| Molekylformel | C12H17NO2 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | Ethyl N-(3-Phenylpropyl)carbamate, N-(3-Phenylpropyl)carbamic Acid Ethyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C12H17NO2/c1-2-15-12(14)13-10-6-9-11-7-4-3-5-8-11/h3-5,7-8H,2,6,9-10H2,1H3,(H,13,14) |
| LEDER | CCOC(=O)NCCCc1ccccc1 |
| IUPAC-namn | ethyl N-(3-phenylpropyl)carbamate |
| Molekylvikt (g/mol) | 207.27 |
| Formel vikt | 207.1259 |