Läs mer
(3-Phenylpropyl)triphenylphosphonium bromide, 97+%
Produktkod. 11450543
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11450543 10 g 10g
11460543 50 g 50g
11470543 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11450543 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12669.09
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 7484-37-9 | C27H26BrP | 461.38 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7484-37-9
Molekylformel C27H26BrP
Molekylvikt (g/mol) 461.38
MDL-nummer MFCD00051886
InChI-nyckel RPUZOJFXAPSSJD-UHFFFAOYSA-M
Synonym 3-phenylpropyl triphenylphosphonium bromide, triphenyl 3-phenylpropyl phosphonium bromide, triphenyl 3-phenylpropyl phosphanium bromide, 3-phenylpropyltriphenylphosphoniumbromide, phenylpropyl triphenylphosphonium bromide, 3-phenylpropyltriphenylphosphonium bromide, triphenyl 3-phenylpropylphosphonium bromide, 3-phenyl-propyl-triphenylphosphonium bromide, 3-phenylpropyl triphenyl phosphonium bromide
PubChem CID 10928647
IUPAC-namn trifenyl(3-fenylpropyl)fosfanium;bromid
LEDER [Br-].C(CC1=CC=CC=C1)C[P+](C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (3-Phenylpropyl)triphenylphosphonium bromide
Smältpunkt 208°C to 212°C
Odör Odorless
Linjär formel C6H5(CH2)2P(C6H5)3Br
Kvantitet 10 g
Beilstein 4173336
Känslighet Hygroscopic
Formel vikt 461.39
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.