Läs mer
3-fenylpropylamin, 98+%
Produktkod. 11381996
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11381996 50 g 50g
11371996 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11381996 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L03023.18
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-12-2026
CAS: 2038-57-5 | C9H13N | 135,21 g/mol
3-Fenylpropylamin är en förening som används för syntes av olika läkemedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar 3-Phenylpropylamine är en förening
som används för syntes av olika läkemedel.
Löslighet
Löslig i kloroform, etylacetat. Ej blandbar i vatten.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från luft och under torr inert gas. Luftkänslig. Inkompatibel med syror, Syraklorider, Syraanhydrider, Starka oxidationsmedel, Koldioxid.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2038-57-5
Molekylformel C9H13N
Molekylvikt (g/mol) 135.21
MDL-nummer MFCD00008224
InChI-nyckel LYUQWQRTDLVQGA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-phenylpropylamine, benzenepropanamine, 1-amino-3-phenylpropane, hydrocinnamylamine, gamma-phenylpropylamine, 3-phenyl-n-propylamine, 3-phenyl-1-propylamine, 3-phenyl-1-propanamine, propylamine, 3-phenyl, 3-phenylpropanamine
PubChem CID 16259
IUPAC-namn 3-fenylpropan-1-amin
LEDER NCCCC1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Phenylpropylamine
Densitet 0.949
Kokpunkt 220 °C till 221 °C
Flampunkt 90 °C (194 °F)
Odör Aminliknande
Brytningsindex 1.525
Kvantitet 50 g
UN-nummer UN2735
Beilstein 2205526
Känslighet Luftkänslig
Löslighetsinformation Lösligt i kloroform, etylacetat. Inte blandbar i vatten.
Formel vikt 135.21
Procent renhet ≥98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.