Läs mer
3-fenylpropylamin, TRC
Produktkod. 30419875
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30419875 1 g
1 options
Produktkod. 30419875 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP3360551G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Phenylpropylamine
CAS 2038-57-5
Molekylformel C9 H13 N
Kvantitet 1 g
Synonym Benzenepropanamine, Propylamine','3-phenyl- (6CI,7CI,8CI), (3-Phenylpropan-1-yl)amine, 1-Amino-3-phenylpropane, 3-Phenyl-1-aminopropane, 3-Phenyl-1-propanamine, 3-Phenyl-n-propylamine, 3-Phenylpropanamine, 3-Phenylpropylamine, Hydrocinnamylamine, NSC 87080, Phenpropylamine, γ-Phenyl-n-propylamine, γ-Phenylpropylamine
InChI formel InChI=1S/C9H13N/c10-8-4-7-9-5-2-1-3-6-9/h1-3,5-6H,4,7-8,10H2
LEDER NCCCc1ccccc1
IUPAC-namn 3-fenylpropan-1-amin
Molekylvikt (g/mol) 135.21
Formel vikt 135.1048