Läs mer
3-Fenylpropylzinkbromid, 0,5M i THF, förpackad under argon i återförslutningsbar ChemSeal™ flaskor, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15405385
Change view
Kvantitet:
50 mL
Förpackningsstorlek:
50ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15405385 50 mL 50ml
1 options
Produktkod. 15405385 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H58569.AD
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-11-2026
CAS: 626207-42-9 | C9H11BrZn | 264.471 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Phenylpropylzinc bromide
Namnnotering Förpackad under argon i återförslutningsbara ChemSeal™ flaskor
CAS 626207-42-9
Molekylformel C9H11BrZn
Linjär formel C6H5CH2CH2CH2ZnBr
MDL-nummer MFCD08064069
Kvantitet 50 mL
UN-nummer UN3399
Känslighet Luftkänslig
Synonym 3-phenyl-1-propylzinc bromide, bromo 3-phenylpropyl zinc, 3-phenyl-1-propylzinc bromide 0.5 m in tetrahydrofuran, 3-phenylpropylzinc bromide, 0.5m in thf, packaged under argon in resealable chemseal bottles
InChI-nyckel XTDLRSRUPYQIGX-UHFFFAOYSA-M
LEDER [CH2-]CCC1=CC=CC=C1.[Zn+]Br
IUPAC-namn bromsink(l+);propylbensen
Molekylvikt (g/mol) 264.471
PubChem CID 24722663
Formel vikt 264.47
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.