Läs mer
3-fenylpropyn, TRC
Produktkod. 30418711
Change view
Kvantitet:
1 g
2.5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30418711 2.5 g
30426411 10 g
30422786 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30418711 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP3362902.5G
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10147-11-2
Molekylformel C9H8
Molekylvikt (g/mol) 116.16
Synonym 2-Propyn-1-yl-benzene, (2-Propynyl)-benzene, 2-Propynyl-benzene, 3-Phenyl- propyne, 1-Phenyl-2-propyne, 2-Propynylbenzene, 3-Phenyl-1-propyne, Benzylacetylene, Propargylbenzene
IUPAC-namn prop-2-ynylbensen
LEDER C#CCc1ccccc1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Phenylpropyne
Kvantitet 2.5 g
InChI formel InChI=1S/C9H8/c1-2-6-9-7-4-3-5-8-9/h1,3-5,7-8H,6H2
Formel vikt 116.0626