Läs mer
3-Phenylpyrazin-2-ol, Mikromol™
Beskrivning
3-Phenylpyrazin-2-ol, Mikromol
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Phenylpyrazin-2-ol |
| CAS | 73200-73-4 |
| Analyt- eller komponentnamn | 3-Phenylpyrazin-2-ol |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C10 H8 N2 O |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | Ampicillin Sodium Imp. H (EP), Ampicillin Imp. H (EP), Cefaclor Imp. F (EP), 3-Phenylpyrazin-2-ol, Ampicillin Sodium Impurity H, Cefaclor Impurity F, Ampicillin Impurity H |
| InChI formel | InChI=1S/C10H8N2O/c13-10-9(11-6-7-12-10)8-4-2-1-3-5-8/h1-7H,(H,12,13) |
| Lösningstyp | Neat |
| LEDER | Oc1nccnc1c2ccccc2 |
| Visa mer |