Läs mer
3-Phenylpyridin-4-amine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Phenylpyridin-4-amine |
| CAS | 1211524-38-7 |
| Molekylformel | C11H10N2 |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H10N2/c12-11-6-7-13-8-10(11)9-4-2-1-3-5-9/h1-8H,(H2,12,13) |
| LEDER | C1=CC=C(C=C1)C2=CNC=CC2=N |
| IUPAC-namn | 3-phenylpyridin-4-amine |
| Molekylvikt (g/mol) | 170.21 |
| Formel vikt | 170.0844 |