Läs mer
3-fenylpyridin, 95 %
Produktkod. 11436796
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11436796 5 g 5g
11446796 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11436796 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B23930.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1008-88-4 | C11H9N | 155,2 g/mol
3-Fenylpyridin är en användbar syntetisk mellanprodukt. Det är en viktig råvara och intermediär som används i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
3-fenylpyridin är en användbar syntetisk mellanprodukt. Det är en viktig råvara och intermediär som används i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen.
Löslighet Löslig i kloroform
, diklormetan och etylacetat.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Inkompatibelt material är starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1008-88-4
Molekylformel C11H9N
Molekylvikt (g/mol) 155.2
MDL-nummer MFCD00006380
InChI-nyckel HJKGBRPNSJADMB-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyridine, 3-phenyl, 3-phenyl-pyridine, m-phenylpyridine, unii-edz6kb7jvc, 5-phenylpyridine, 3-phenyipyridine, edz6kb7jvc, 3-azabiphenyl, 3-pyridylbenzene, 3-phenyl pyridine
PubChem CID 13886
IUPAC-namn 3-fenylpyridin
LEDER C1=CC=C(C=C1)C2=CN=CC=C2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Phenylpyridine
Densitet 1.085
Kokpunkt 272°C
Flampunkt >110°C (230°F)
Brytningsindex 1.616
Kvantitet 5 g
Beilstein 110400
Löslighetsinformation Soluble in chloroform,dichloromethane and ethyl acetate.
Formel vikt 155.2
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.