Läs mer
3-fenylpyridin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Phenylpyridine |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C11H9N/c1-2-5-10(6-3-1)11-7-4-8-12-9-11/h1-9H |
| Formel vikt | 155.0735 |