Läs mer
3-(fenylsulfonyl)propionitril, 99 %
Produktkod. 11379026
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11379026 5 g 5g
11389026 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11379026 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L20196.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-08-2026
CAS: 10154-75-3 | C9H9NO2S | 195,236 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10154-75-3
Molekylformel C9H9NO2S
Molekylvikt (g/mol) 195.236
MDL-nummer MFCD00047798
InChI-nyckel OVZPZPVSUAKTCM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-phenylsulfonyl propionitrile, 3-phenylsulfonyl propanenitrile, 3-phenylsulphonyl propiononitrile, 3-benzenesulfonyl propanenitrile, 3-phenylsulfonylpropionitrile, acmc-1bvrh, enamine_005271, 3-phenylsulfonyl propanitrile, 3-phenylsulphonyl-propionitrile, propanenitrile, 3-phenylsulfonyl
PubChem CID 82413
IUPAC-namn 3-(bensensulfonyl)propannitril
LEDER C1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)CCC#N
Tekniske data
Kemiskt namn eller material 3-(Phenylsulfonyl)propionitrile
Smältpunkt 94°C to 96°C
Odör Odorless
Kvantitet 5 g
Beilstein 2051019
Formel vikt 195.24
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.