Läs mer
3-(Phenylthio)acrylic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-(Phenylthio)acrylic Acid |
| CAS | 63413-91-2 |
| Molekylformel | C9 H8 O2 S |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H8O2S/c10-9(11)6-7-12-8-4-2-1-3-5-8/h1-7H,(H,10,11)/b7-6+ |
| LEDER | OC(=O)\C=C\Sc1ccccc1 |
| IUPAC-namn | (E)-3-phenylsulfanylprop-2-enoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 180.224 |
| Formel vikt | 180.025 |