Läs mer
3-(fenyltio)tiofen, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10354572
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10354572 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
1 options
Produktkod. 10354572 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer KM04597DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-11-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-(Phenylthio)thiophene
CAS 16718-11-9
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Molekylformel C10H8S2
MDL-nummer MFCD00052043
Kvantitet 1 g
Synonym 3-phenylthio thiophene, 3-phenylsulfanyl thiophene, thiophene,3-phenylthio, 3-phenylthiothiophene, acmc-1bt9i, 3-phenylsulphanyl thiophene, phenyl-3-thienyl-sulphide
InChI-nyckel WQYNBKIZHCGYCV-UHFFFAOYSA-N
LEDER S(C1=CSC=C1)C1=CC=CC=C1
IUPAC-namn 3-(fenylsulfanyl)tiofen
Molekylvikt (g/mol) 192.29
PubChem CID 2778902
Formel vikt 192.31
Procent renhet 97%