Läs mer
3-(fenyltio)tiofen, 97 %
Produktkod. 11414304
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11414304 1 g 1g
11424304 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11414304 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12585.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-10-2026
CAS: 16718-11-9 | C10H8S2 | 192,29 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 16718-11-9
Molekylformel C10H8S2
Molekylvikt (g/mol) 192.29
MDL-nummer MFCD00052043
InChI-nyckel WQYNBKIZHCGYCV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-phenylthio thiophene, 3-phenylsulfanyl thiophene, thiophene,3-phenylthio, 3-phenylthiothiophene, acmc-1bt9i, 3-phenylsulphanyl thiophene, phenyl-3-thienyl-sulphide
PubChem CID 2778902
IUPAC-namn 3-fenylsulfanyltiofen
LEDER S(C1=CSC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-(Phenylthio)thiophene
Kokpunkt 111 °C till 112 °C (0,6 mmHg)
Kvantitet 1 g
Formel vikt 192.3
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.