Läs mer
3-Phenylthiophene-2-carboxylic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Phenylthiophene-2-carboxylic Acid |
| CAS | 10341-88-5 |
| Molekylformel | C11 H8 O2 S |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | 3-Phenyl-2-thiophenecarboxylic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C11H8O2S/c12-11(13)10-9(6-7-14-10)8-4-2-1-3-5-8/h1-7H,(H,12,13) |
| LEDER | OC(=O)c1sccc1c2ccccc2 |
| IUPAC-namn | 3-phenylthiophene-2-carboxylic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 204.24 |
| Formel vikt | 204.0245 |