Läs mer
3-Phosphonobenzoic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Phosphonobenzoic Acid |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H7O5P/c8-7(9)5-2-1-3-6(4-5)13(10,11)12/h1-4H,(H,8,9)(H2,10,11,12) |
| Formel vikt | 202.0031 |