Läs mer
3-fosfonogenzoesyra, TRC
Produktkod. 30414371
Change view
Kvantitet:
2.5 mg
5 mg
25 mg
Förpackningsstorlek:
2.5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30414371 5 mg -
30411199 2.5 mg 2.5mg
30411428 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30414371 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP3538055MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 14899-31-1
Molekylformel C7H7O5P
Molekylvikt (g/mol) 202.1
IUPAC-namn 3-fosfonbenzoesyra
LEDER OC(=O)c1cccc(c1)P(=O)(O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Phosphonobenzoic Acid
Kvantitet 5 mg
InChI formel InChI=1S/C7H7O5P/c8-7(9)5-2-1-3-6(4-5)13(10,11)12/h1-4H,(H,8,9)(H2,10,11,12)
Formel vikt 202.0031