Läs mer
3-Ftalimidopropanoylklorid (teknisk klass), TRC
Produktkod. 30373001
Change view
Kvantitet:
100 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30373001 250 mg
30372666 100 mg
30379834 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30373001 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD462610250MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 17137-11-0
Molekylformel C11H8ClNO3
Molekylvikt (g/mol) 237.64
Synonym 3-Phthalimidopropionyl Chloride, 3-Phthalimidoylpropionyl Chloride, Phthaloyl-beta-alanyl Chloride, beta-Phthalimidopropionic Acid Chloride, 3-(1,3-Dioxo-1,3-dihydroisoindol-2-yl)propionyl Chloride, 3-(1,3-Dioxo-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yl)propanoyl Chloride
IUPAC-namn 3-(1,3-dioxoisoindol-2-yl)propanoylklorid
LEDER ClC(=O)CCN1C(=O)c2ccccc2C1=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Phthalimidopropanoyl Chloride (Technical Grade)
Kvantitet 250 mg
InChI formel InChI=1S/C11H8ClNO3/c12-9(14)5-6-13-10(15)7-3-1-2-4-8(7)11(13)16/h1-4H,5-6H2
Formel vikt 237.0193