Läs mer
3-Ftalimidopropionsyra, 98 %
Produktkod. 11363127
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11363127 5 g 5g
11353127 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11363127 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L13535.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-12-2026
CAS: 3339-73-9 | C11H9NO4 | 219,196 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3339-73-9
Molekylformel C11H9NO4
Molekylvikt (g/mol) 219.196
MDL-nummer MFCD00023096
InChI-nyckel DXXHRZUOTPMGEH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-phthalimidopropionic acid, 3-1,3-dioxoisoindolin-2-yl propanoic acid, 2h-isoindole-2-propanoic acid, 1,3-dihydro-1,3-dioxo, 3-1,3-dioxo-1,3-dihydro-2h-isoindol-2-yl propanoic acid, 3-1,3-dioxo-2,3-dihydro-1h-isoindol-2-yl propanoic acid, pht-beta-ala-oh, b-phthalimidopropionic acid, 3-phthalimidopropanoic acid, n-phthaloyl-beta-alanine, phthalyl-.beta.-alanine
PubChem CID 76859
IUPAC-namn 3-(1,3-dioxoisoindol-2-yl)propansyra
LEDER C1=CC=C2C(=C1)C(=O)N(C2=O)CCC(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Phthalimidopropionic acid
Smältpunkt 151 °C till 153 °C
Kvantitet 5 g
Beilstein 15570
Formel vikt 219.2
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.