Läs mer
3-Picoline, 99 %
Produktkod. 11497876
Change view
Kvantitet:
100 mL
500 mL
2500 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
2500ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11497876 2500 mL 2500ml
11477876 100 mL 100ml
11487876 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11497876 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14012.0F
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 108-99-6 | C6H7N | 93,129 g/mol
3-Picoline används som en prekursor i läkemedels- och jordbruksindustrin. Det fungerar som en föregångare till 3-cyanopyridin, niacin, vitamin-B. Det är ett motgift mot organofosfatförgiftning.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
3-Picoline används som en prekursor inom läkemedels- och jordbruksindustrin. Det fungerar som en föregångare till 3-cyanopyridin, niacin, vitamin-B. Det är ett motgift mot organofosfatförgiftning.
Löslighet Blandbar med
vatten, alkohol, eter, aceton, koltetraklorid.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syror, syraklorider och klorformater.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 108-99-6
Molekylformel C6H7N
Molekylvikt (g/mol) 93.129
MDL-nummer MFCD00006402
InChI-nyckel ITQTTZVARXURQS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-picoline, beta-picoline, pyridine, 3-methyl, m-picoline, m-methylpyridine, b-picoline, beta-methylpyridine, .beta.-methylpyridine, .beta.-picoline, meta-methylpyridine
PubChem CID 7970
ChEBI CHEBI:39922
IUPAC-namn 3-metylpyridin
LEDER CC1=CN=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Picoline
Smältpunkt -18 °C
Densitet 0.955
Kokpunkt 143 °C till 144 °C
Flampunkt 36 °C (96 °F)
Brytningsindex 1.5055
Kvantitet 2500 mL
UN-nummer UN2313
Beilstein 1366
Känslighet Hygroskopisk
Merck Index 14,7401
Löslighetsinformation Blandbar med vatten, alkohol, eter, aceton, koltetraklorid.
Formel vikt 93.13
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.