Läs mer
3-Picoline, 99 %
Produktkod. 10347110 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 mL
500 mL
1 L
2.5 L
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
250ml
500ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10347110 500 mL Glasflaska 500ml
10051480 250 mL Glasflaska 250ml
10387060 1 L Glasflaska 1 L
10246813 2.5 L Glasflaska 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10347110 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 131135000
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 108-99-6 | C6H7N | 93,13 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 108-99-6
Molekylformel C6H7N
Molekylvikt (g/mol) 93.13
MDL-nummer MFCD00006402
InChI-nyckel ITQTTZVARXURQS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-picoline, beta-picoline, pyridine, 3-methyl, m-picoline, m-methylpyridine, b-picoline, beta-methylpyridine, .beta.-methylpyridine, .beta.-picoline, meta-methylpyridine
PubChem CID 7970
ChEBI CHEBI:39922
IUPAC-namn 3-metylpyridin
LEDER CC1=CN=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Picoline
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt -19,0 °C
Färg Gult
Densitet 0.9500g/mL, 0.95
Kokpunkt 143,0 °C till 144,0 °C
Flampunkt 38 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98,5 % min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Brytningsindex 1,5050 till 1,5070
Kvantitet 500 mL
Beilstein 20, 239
Merck Index 15, 7513
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: löslig. Andra lösligheter: lösliga i alkohol och eter
Formel vikt 93.13
Procent renhet 99%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.