Läs mer
Alfa Aesar™ 3-Picoline N-oxide, 98%
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | 3-Picoline N-oxide |
| Smältpunkt | 36°C to 40°C |
| Densitet | 1.13 |
| Kokpunkt | 150°C (15 mmHg) |
| Flampunkt | 155°C (311°F) |
| Kvantitet | 100 g |
| Beilstein | 106327 |
| Känslighet | Hygroscopic |
| Formel vikt | 109.13 |
| Procent renhet | 98% |