Läs mer
Alfa Aesar™ 3-Picoline N-oxide, 98%
Produktkod. 11454284
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11454284 500 g 500g
11444284 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11454284 Leverantör Alfa Aesar™ Leverantörsnummer A12578.36
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 1003-73-2
Molekylformel C6H7NO
Molekylvikt (g/mol) 109.128
MDL-nummer MFCD00006203
InChI-nyckel DMGGLIWGZFZLIY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methylpyridine 1-oxide, 3-picoline-n-oxide, 3-picoline n-oxide, 3-methylpyridine n-oxide, 3-methylpyridine-n-oxide, pyridine, 3-methyl-, 1-oxide, 3-picoline 1-oxide, beta-picoline n-oxide, 3-methylpyridin-1-ium-1-olate, 3-methylpyridine-1-oxide
PubChem CID 13858
IUPAC-namn 3-methyl-1-oxidopyridin-1-ium
LEDER CC1=C[N+](=CC=C1)[O-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Picoline N-oxide
Smältpunkt 36°C to 40°C
Densitet 1.13
Kokpunkt 150°C (15 mmHg)
Flampunkt 155°C (311°F)
Kvantitet 500 g
Beilstein 106327
Känslighet Hygroscopic
Formel vikt 109.13
Procent renhet 98%