Läs mer
3-Picoline, TRC
Produktkod. 30414387
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30414387 1 g
30415289 10 g
30421497 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30414387 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP4372001G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 108-99-6
Molekylformel C6 H7 N
Molekylvikt (g/mol) 93.13
Synonym 3-Picoline (8CI), 3-Methylpyridine, NSC 18251, m-Methylpyridine, m-Picoline, β-Methylpyridine, β-Picoline
IUPAC-namn 3-metylpyridin
LEDER Cc1cccnc1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Picoline
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C6H7N/c1-6-3-2-4-7-5-6/h2-5H,1H3
Formel vikt 93.0578