Läs mer
3-Pikolylkloridhydroklorid, 99 %
Produktkod. 10152990 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
500 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10152990 25 g Glasflaska 25g
10026253 5 g Glasflaska 5g
10785601 100 g Glasflaska 100g
10269503 500 g Glasflaska 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10152990 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 131190250
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-12-2026
CAS: 6959-48-4 | C6H6ClN·HCl | 164,04 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6959-48-4
Molekylformel C6H6ClN·HCl
Molekylvikt (g/mol) 164.04
MDL-nummer MFCD00012818
InChI-nyckel UZGLOGCJCWBBIV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chloromethyl pyridine hydrochloride, 3-chloromethylpyridine hydrochloride, 3-picolyl chloride hydrochloride, 3-chloromethyl pyridine hcl, ccris 140, pyridine, 3-chloromethyl-, hydrochloride, 3-pyridylmethyl chloride hydrochloride, unii-bqa8fyp4yn, 3-chloromethyl pyridinium chloride, 3-chloromethyl pyridine.hcl
PubChem CID 23394
IUPAC-namn 3-(klormetyl)pyridin;hydroklorid
LEDER C1=CC(=CN=C1)CCl.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Picolyl chloride hydrochloride
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 137 °C till 143 °C
Färg Vit till Beige
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 99%
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 25 g
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 820 g/L
Formel vikt 164.04
Procent renhet 99%
Fysisk form Kristallina nålar eller pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.