Läs mer
3-(Piperazin-1-yl)-1,2-benzisoxazol (>90 %), TRC
Produktkod. 30426286
Change view
Kvantitet:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30426286 100 mg
30410428 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30426286 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP475523100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 87691-89-2
Molekylformel C11H13N3O
Molekylvikt (g/mol) 203.24
Synonym 1-(Benzisoxazol-3-yl)piperazine, 1-(Benzo[d]isoxazol-3-yl)piperazine, 3-(Piperazin-1-yl)benzo[d]isoxazole, 3-Piperazin-1-yl-1,2-benzoxazole, 3-Piperazino-1,2-benzisoxazole
IUPAC-namn 3-piperazin-1-yl-1,2-benzoxazol
LEDER C1CN(CCN1)c2noc3ccccc23
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-(Piperazin-1-yl)-1,2-benzisoxazole
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C11H13N3O/c1-2-4-10-9(3-1)11(13-15-10)14-7-5-12-6-8-14/h1-4,12H,5-8H2
Formel vikt 203.1059