Läs mer
3-(Piperazin-1-yl)-1,2-benzisoxazole, 95%, Thermo Scientific™
Produktkod. 12095400 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
12095400 5 g 5g
12085400 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 12095400 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 446700050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 87691-89-2
Molekylformel C11H13N3O
Molekylvikt (g/mol) 203.24
InChI-nyckel ZDFQBFVFCPABKQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-piperazin-1-yl benzo d isoxazole, 3-1-piperazinyl-1,2-benzisoxazole, 3-piperazin-1-yl-1,2-benzoxazole, 3-piperazin-1-yl-1,2-benzisoxazole, 3-1-piperazino-1,2-benzisoxazole, 3-piperazinylbenzo d isoxazole, 3-piperazin-1-yl-benzo d isoxazole, 3-1-piperazinyl-1,2-benzoxazole, 4 1,2-benzisoxazol-3-yl piperazine
PubChem CID 13232475
IUPAC-namn 3-piperazin-1-yl-1,2-benzoxazole
LEDER C1CN(CCN1)C2=NOC3=CC=CC=C32
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-(Piperazin-1-yl)-1, 2-benzisoxazole
Smältpunkt 69.0°C to 72.0°C
Analysprocentintervall 94% min. (GC)
Kvantitet 5 g
Formel vikt 203.24
Procent renhet 95%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 3-(Piperazin-1-yl)-1,2-benzisoxazole
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.