Läs mer
3-(Piperidin-1-ylmetyl)anilin,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10538053
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10538053 1 g 1g
10312115 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10538053 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC45214DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 22-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 93138-55-7
Molekylformel C12H18N2
Molekylvikt (g/mol) 190.29
MDL-nummer MFCD04114502
InChI-nyckel SEJNYLBEEMVJNN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-piperidin-1-ylmethyl aniline, 3-piperidin-1-ylmethyl phenyl amine, 3-1-piperidylmethyl aniline, 3-piperidylmethyl phenylamine, 3-1-piperidinylmethyl aniline, 3-piperidylmethyl aniline, benzenamine, 3-1-piperidinylmethyl, 3-piperidinylmethyl aniline, 1-3-aminobenzyl piperidine
PubChem CID 6484331
IUPAC-namn 3-(piperidin-1-ylmetyl)anilin
LEDER C1CCN(CC1)CC2=CC(=CC=C2)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-(Piperidin-1-ylmethyl)aniline
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 190.29
Procent renhet 97%