Läs mer
3-(Piperidin-1-ylmetyl)bensoesyrahydrokloridhemihydrat,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10669934
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10669934 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10351143 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10669934 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC45251CB
Kemiska identifierare
CAS 863991-96-2
Molekylformel C26H38Cl2N2O5
Molekylvikt (g/mol) 529.50
MDL-nummer MFCD07772860
InChI-nyckel HTWIFQGKFFGIFX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-piperdin-1-ylmethyl benzoic acid hydrochloride hemihydrate, bis 3-piperidin-1-ylmethyl benzoic acid hydrate dihydrochloride, benzoic acid,3-1-piperidinylmethyl-,hydrochloride,hydrate 2:2:1, 3-piperidin-1-yl methyl benzoic acid-hydrogen chloride-water 2/2/1
PubChem CID 44119333
IUPAC-namn 3-(piperidin-1-ylmetyl)bensoesyra;hydrat;dihydroklorid
LEDER O.Cl.Cl.OC(=O)C1=CC(CN2CCCCC2)=CC=C1.OC(=O)C1=CC(CN2CCCCC2)=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-(Piperidinomethyl)benzoic acid hydrochloride 0.5 hydrate
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 264.76
Procent renhet 97%